4-Methoxy-o-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methoxy-2-methylanilin, 2-Methyl-p-anisidin, m-Cresidin, 4-Amino-3-methylanisol, 2-Amino-5-methoxytoluol, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M15001-25G M15001-5G
SIALM15001-25GEA 93.6 EUR
SIALM15001-25G SIALM15001-5G
4-Methoxy-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007735
CAS-Nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR