3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)propansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M23527-10G M23527-25G
SIALM23527-10GEA 55.5 EUR
SIALM23527-10G SIALM23527-25G
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…102 °C
MDL: MFCD00002777
CAS-Nummer: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0