1-Amino-3-methoxypropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methoxypropylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M25007-1L M25007-25ML
SIALM25007-1LEA 50 EUR
SIALM25007-1L SIALM25007-25ML
1-Amino-3-methoxypropan, Sigma-Aldrich®
1-Amino-3-methoxypropane
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0.8737 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 27
MDL: MFCD00014831
CAS-Nummer: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8 II