2-Mercaptobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzothiazol-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M3302-100G M3302-1KG M3302-5G
SIALM3302-100GEA 31.5 EUR
SIALM3302-100G SIALM3302-1KG SIALM3302-5G
2-Mercaptobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₅NS₂
Molecular Weight: 167,26 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…182 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005781
CAS-Nummer: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893