Methyl-2,4-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Dihydroxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M42505-100G M42505-25G
SIALM42505-100GEA 315 EUR
SIALM42505-100G SIALM42505-25G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 214…215 °C
MDL: MFCD00002276
CAS-Nummer: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3