2-Methylfuran, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M46845-100ML M46845-500ML M46845-5ML
SIALM46845-100MLEA 47.8 EUR
SIALM46845-100ML SIALM46845-500ML SIALM46845-5ML
2-Methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Formel: C₅H₆O
Molecular Weight: 82.1 g/mol
Siedepunkt: 63
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.927 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003248
CAS-Nummer: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR