4-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Methylmercapto)anilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M54503-25G M54503-5G
SIALM54503-25GEA 64.8 EUR
SIALM54503-25G SIALM54503-5G
4-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Molecular Weight: 139.22 g/mol
Siedepunkt: 74 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Dichte: 1.1379
MDL: MFCD00007889
CAS-Nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III