N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA
M7891-25G M7891-5G
M7891-25GEA 450 EUR
M7891-25G M7891-5G
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&vid=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&vid=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&prid=web&clid=SAPDAM