Natriumoleat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: cis-9-Octadecensäuremethylester Natriumsalz, Ölsäure Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

O7501-10G O7501-1G O7501-250MG O7501-5G
SIALO7501-10GEA 1010 EUR
SIALO7501-10G SIALO7501-1G SIALO7501-250MG SIALO7501-5G
Natriumoleat, Sigma-Aldrich®
Natriumoleat
Formel: C₁₈H₃₃NaO₂
Molecular Weight: 304.45 g/mol
Schmelzpunkt: 232…235 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004438
CAS-Nummer: 143-19-1
EINECS: 205-591-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR