Kaliumtellurit ≥90%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
P0677-100G P0677-25G
SIALP0677-100GEA 433 EUR
SIALP0677-100G SIALP0677-25G
Kaliumtellurit ≥90%, Sigma-Aldrich®
Kaliumtellurit
Formel: K₂TeO₃
MDL: MFCD00011379
CAS-Nummer: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II