Phthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phthaldialdehyd, 1,2-Benzoldicarbaldehyd, OPA, o-Phthalaldehyd, Phthaldicarboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P1378-100G P1378-1G P1378-25G P1378-5G
SIALP1378-100GEA 859 EUR
SIALP1378-100G SIALP1378-1G SIALP1378-25G SIALP1378-5G
Phthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
MDL: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 II