2,2'-(Phenylimino)diethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P22400-250G P22400-1KG
SIALP22400-250GEA 37.7 EUR
SIALP22400-250G SIALP22400-1KG
2,2'-(Phenylimino)diethanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formel: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Dichte: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002845
CAS-Nummer: 120-07-0
EINECS: 204-368-5