Propiolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propinsäure, 2-Propinsäure, Acetylencarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P51400-100G P51400-25G P51400-5G
SIALP51400-100GEA 250 EUR
SIALP51400-100G SIALP51400-25G SIALP51400-5G
Propiolsäure, Sigma-Aldrich®
Propiolsäure
Formel: C₃H₂O₂
Molecular Weight: 70,05 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00004360
CAS-Nummer: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08006