2-Pyrrolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pyrrol-2-carboxaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carbaldehyd, Pyrrol-2-carbaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carboxaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P73404-100G P73404-25G P73404-5G
SIALP73404-100GEA 205 EUR
SIALP73404-100G SIALP73404-25G SIALP73404-5G
2-Pyrrolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolcarbaldehyd
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
MDL: MFCD00005217
CAS-Nummer: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR