1-Phenyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Phenylthioharnstoff
P7629-100G P7629-10G P7629-25G
SIALP7629-100GEA 256 EUR
SIALP7629-100G SIALP7629-10G SIALP7629-25G
1-Phenyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₇H₈N₂S
Molecular Weight: 152.22 g/mol
Siedepunkt: 295…297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004933
CAS-Nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,07468