D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
R1757-10G-A R1757-100G-A R1757-25G-A
SIALR1757-10G-AEA 42.4 EUR
SIALR1757-10G-A SIALR1757-100G-A SIALR1757-25G-A
D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371