D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7500-100G R7500-25G R7500-5G
SIALR7500-100GEA 337 EUR
SIALR7500-100G SIALR7500-25G SIALR7500-5G
D(-)-Ribose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371