Squalen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S3626-100ML S3626-10ML S3626-1L S3626-500ML
SIALS3626-100MLEA 82.6 EUR
SIALS3626-100ML SIALS3626-10ML SIALS3626-1L SIALS3626-500ML
Squalen, Sigma-Aldrich®
Squalen
Formel: C₃₀H₅₀
Molecular Weight: 410,73 g/mol
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00008912
CAS-Nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847