Safranin O, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S8884-100G S8884-25G
S8884-100GEA 396 EUR
S8884-100G S8884-25G
Safranin O, Sigma-Aldrich®
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Molecular Weight: 350,85 g/mol
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc0c31be4a55937a0b5a174dbed0c0bc902b4a8&vid=0a2ca33d8ae9a3b4dc6b34fd80a483a5b5b6257a&prid=web&clid=SAPDAM