Dinatriumsuccinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat, 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz Hexahydrat, Bernsteinsäure Dinatriumsalz Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
S9637-100G S9637-500G
SIALS9637-100GEA 50 EUR
SIALS9637-100G SIALS9637-500G
Dinatriumsuccinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Molecular Weight: 270.14 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Dichte: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754