Tricin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
T0377-100G
T0377-1KG
T0377-250G
T0377-25G
T0377-25KG
T0377-5KG
SIALT0377-100GEA
112
EUR
SIALT0377-100G
SIALT0377-1KG
SIALT0377-250G
SIALT0377-25G
SIALT0377-25KG
SIALT0377-5KG
Tricin, Sigma-Aldrich®
Tricin
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Molecular Weight: 179,17 g/mol Schmelzpunkt: 187 °C Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...