Thymin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0895-25G T0895-5G
SIALT0895-25GEA 161 EUR
SIALT0895-25G SIALT0895-5G
Thymin, Sigma-Aldrich®
Thymin
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 389
Schmelzpunkt: 218
Dichte: 1.454 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00006026
CAS-Nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539