(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-2-Hydroxymethyltetrahydrofuran, (±)-Tetrahydrofurylmethanol, (±)-THFA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T12653-2.5L T12653-500ML
SIALT12653-2.5LEA 83.5 EUR
SIALT12653-2.5L SIALT12653-500ML
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005372
CAS-Nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR