2-Thenoesäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Thiophencarbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbohydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1388-1G T1388-25G T1388-5G
SIALT1388-1GEA 29.8 EUR
SIALT1388-1G SIALT1388-25G SIALT1388-5G
2-Thenoesäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
2-Thenoesäurehydrazid
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Schmelzpunkt: 142…143 °C
MDL: MFCD00005435
CAS-Nummer: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0