3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) ≥98% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
TMB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T2885-100MG
T2885-1G
T2885-5G
SIALT2885-100MGEA
49.8
EUR
SIALT2885-100MG
SIALT2885-1G
SIALT2885-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) ≥98% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007748 CAS-Nummer: 54827-17-7 EINECS: 259-364-6 |