2-Thenoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Thiophen-2-carbonsäure, 2-Thiophencarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T32603-100G T32603-25G
SIALT32603-100GEA 60.4 EUR
SIALT32603-100G SIALT32603-25G
2-Thenoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Molecular Weight: 128,15 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…125 °C
MDL: MFCD00005437
CAS-Nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR