2-Thiophenmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)thiophen, Thiophen-2-methanol, 2-Thienylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T32654-100G T32654-25G
SIALT32654-100GEA 121 EUR
SIALT32654-100G SIALT32654-25G
2-Thiophenmethanol, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114.17 g/mol
Siedepunkt: 207
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1.206 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005454
CAS-Nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable