p-Tolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Methylphenyl)essigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T38105-25G T38105-5G
SIALT38105-25GEA 248 EUR
SIALT38105-25G SIALT38105-5G
p-Tolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
p-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C
MDL: MFCD00004353
CAS-Nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7