Tricin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
T5816-100G T5816-1KG T5816-25G T5816-500G
SIALT5816-100GEA 184 EUR
SIALT5816-100G SIALT5816-1KG SIALT5816-25G SIALT5816-500G
Tricin, Sigma-Aldrich®
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Schmelzpunkt: 187 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724