Tritylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triphenylbrommethan, Bromtriphenylmethan, Triphenylmethylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T83607-100G T83607-25G
SIALT83607-100GEA 460 EUR
SIALT83607-100G SIALT83607-25G
Tritylbromid, Sigma-Aldrich®
Tritylbromid
Formel: (C₆H₅)₃CBr
Molecular Weight: 323,23 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000120
CAS-Nummer: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN: 3261
ADR: 8,III