Uracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
U1128-100G U1128-25G
SIALU1128-100GEA 183 EUR
SIALU1128-100G SIALU1128-25G
Uracil, Sigma-Aldrich®
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
Siedepunkt: 379 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194 °C
Dichte: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006016
CAS-Nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985