3,4-Dimethoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Veratrylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
V1309-25G V1309-5G
SIALV1309-25GEA 181 EUR
SIALV1309-25G SIALV1309-5G
3,4-Dimethoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,21 g/mol
Siedepunkt: 154…158 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,109 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7