(±)-γ-Valerolacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-4-Hydroxyvaleriansäurelacton, (±)-Pentansäure-γ-lacton, (±)-Pentan-4-olid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
V403-100G V403-500G
SIALV403-100GEA 77.3 EUR
SIALV403-100G SIALV403-500G
(±)-γ-Valerolacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Valerolacton
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005400
CAS-Nummer: 108-29-2
EINECS: 203-569-5