Benzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Toluol-α-thiol, α-Toluolthiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W214701-10KG-K W214701-1KG-K
SIALW214701-10KG-KEA 2380 EUR
SIALW214701-10KG-K SIALW214701-1KG-K
Benzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Benzylmercaptan
Formel: C₇H₈S
Molecular Weight: 124,21 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004867
CAS-Nummer: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456