Butylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isopropylessigsäurebutylester, Butylisopentanoat, 3-Methylbutansäurebutylester, 3-Methylbuttersäurebutylester, Isovaleriansäurebutylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W221805-1KG-K W221805-20KG-K W221805-4KG-K
SIALW221805-1KG-KEA 98.4 EUR
SIALW221805-1KG-K SIALW221805-20KG-K SIALW221805-4KG-K
Butylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Butylisovalerat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
MDL: MFCD00048775
CAS-Nummer: 109-19-3
EINECS: 203-654-7