2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dimethylhept-5-enal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W238902-100G-K
W238902-1KG-K
SIALW238902-100G-KEA
81.2
EUR
SIALW238902-100G-K
SIALW238902-1KG-K
2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-5-heptenal
Formel:
C₉H₁₆O |
MDL:
MFCD00006981 CAS-Nummer: 106-72-9 EINECS: 203-427-2 UN: 1989 ADR: 3,III |