Ethyl-10-undecenoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Undec-10-ensäureethylester, Ethylundec-10-enoat, 10-Undecensäureethylester, Undecylensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W246107-100G W246107-1KG
SIALW246107-100GEA 85 EUR
SIALW246107-100G SIALW246107-1KG
Ethyl-10-undecenoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-10-undecenoat
Formel: C₁₃H₂₄O₂
Molecular Weight: 212,33 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,879 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00009220
CAS-Nummer: 692-86-4
EINECS: 211-734-8