1,8-Cineol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, Limonen-1,8-oxid, 1,8-Epoxy-p-menthan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W246506-10KG-K W246506-1KG-K W246506-20KG-K
SIALW246506-10KG-KEA 1430 EUR
SIALW246506-10KG-K SIALW246506-1KG-K SIALW246506-20KG-K
1,8-Cineol, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,5
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167977
CAS-Nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03940
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable