Furfurylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäurefurfurylester, 2-Furanylacetat, Essigsäure(2-furanyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W249009-10KG-K W249009-1KG-K W249009-5KG-K
SIALW249009-10KG-KEA 974 EUR
SIALW249009-10KG-K SIALW249009-1KG-K SIALW249009-5KG-K
Furfurylacetat, Sigma-Aldrich®
Furfurylacetat
Formel: C₇H₈O₃
Molecular Weight: 140.14 g/mol
Siedepunkt: 175
Dichte: 1.1176 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003251
CAS-Nummer: 623-17-6
EINECS: 210-775-9