Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (2-Furfuryl)methanol, Furfurol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

W249106-1KG-K W249106-25KG-K W249106-5KG-K
SIALW249106-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW249106-1KG-K SIALW249106-25KG-K SIALW249106-5KG-K
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.1 g/mol
Siedepunkt: 171
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003252
CAS-Nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR