Furfurylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanthiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W249300-1KG-K W249300-2.5KG-
SIALW249300-1KG-KEA 314 EUR
SIALW249300-1KG-K SIALW249300-2.5KG-
Furfurylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Furfurylmercaptan
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00003254
CAS-Nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2