4-Hydroxybenzylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W258814-1KG-K
W258814-25G-K
SIALW258814-1KG-KEA
1020
EUR
SIALW258814-1KG-K
SIALW258814-25G-K
4-Hydroxybenzylaceton, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzylaceton
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 83…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002394 CAS-Nummer: 5471-51-2 EINECS: 226-806-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...