4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Methoxyphenyl)-3-butanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W267201-100G-K W267201-1KG-K W267201-5KG-K
SIALW267201-100G-KEA 74.2 EUR
SIALW267201-100G-K SIALW267201-1KG-K SIALW267201-5KG-K
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanon, Sigma-Aldrich®
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanon
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,0619 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008791
CAS-Nummer: 104-20-1
EINECS: 203-184-2