6-Methyl-5-hepten-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-2-hepten-6-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W270733-100G-K W270733-1KG-K W270733-25G-K
SIALW270733-100G-KEA 351 EUR
SIALW270733-100G-K SIALW270733-1KG-K SIALW270733-25G-K
6-Methyl-5-hepten-2-on, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-on
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67,1 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00008905
CAS-Nummer: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
UN: 1224
ADR: 3,III