(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W305618-10KG-K W305618-1KG-K W305618-25KG-K
SIALW305618-10KG-KEA 331 EUR
SIALW305618-10KG-K SIALW305618-1KG-K SIALW305618-25KG-K
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005372
CAS-Nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353