2-Isobutylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W313408-100G-K W313408-1KG-K
SIALW313408-100G-KEA 384 EUR
SIALW313408-100G-K SIALW313408-1KG-K
2-Isobutylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Isobutylthiazol
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,24 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9953 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00005334
CAS-Nummer: 18640-74-9
EINECS: 242-470-1