trans-2-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-Hex-2-enoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W316903-100G-K W316903-1KG-K W316903-5KG-K
SIALW316903-100G-KEA 151 EUR
SIALW316903-100G-K SIALW316903-1KG-K SIALW316903-5KG-K
trans-2-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 32
Dichte: 0.946 g/cm³ (45 °C)
MDL: MFCD00002705
CAS-Nummer: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
UN: 3261
ADR: 8 III