trans-2-Methyl-2-pentensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W319503-100G W319503-10KG W319503-1KG W319503-5KG
SIALW319503-100GEA 138 EUR
SIALW319503-100G SIALW319503-10KG SIALW319503-1KG SIALW319503-5KG
trans-2-Methyl-2-pentensäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002655
CAS-Nummer: 16957-70-3
EINECS: 241-026-4