2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazol, 4-Methyl-5-thiazoleethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W320404-10KG-K W320404-1KG-K W320404-250G-K W320404-5KG-K
SIALW320404-10KG-KEA 1850 EUR
SIALW320404-10KG-K SIALW320404-1KG-K SIALW320404-250G-K SIALW320404-5KG-K
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formel: C₆H₉NOS
Molecular Weight: 143.21 g/mol
Siedepunkt: 135
Dichte: 1.199 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005339
CAS-Nummer: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208