4,5-Dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W327409-100G W327409-1KG W327409-25G
SIALW327409-100GEA 306 EUR
SIALW327409-100G SIALW327409-1KG SIALW327409-25G
4,5-Dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Molecular Weight: 113,18 g/mol
Siedepunkt: 149…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005336
CAS-Nummer: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3